Principaux documents
ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.24
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167