ENA428073172
Enamine
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-177822-100MG
335,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-177822-100MG
335,40 €
Pf
209-210
Iupac Name
6-chloroquinoline-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2S/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12-9)15(11,13)14/h1-5H,(H2,11,13,14)
Clé InChI
HEPPYWUNAFDMBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177822