Principaux documents
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.06
Numéro MDL:
Pf
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
Clé InChI
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Melting Point
86-88
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799