Principaux documents
ENA428073096
Enamine
2-(1-methylpiperidin-2-yl)acetic acid hydrochloride
100 MG
161,20 €
250 MG
230,10 €
500 MG
362,70 €
1 G
465,40 €
2.5 G
976,30 €
5 G
1 929,20 €
10 G
3 764,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-177540-100MG
161,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
161,20 €
250 MG
230,10 €
500 MG
362,70 €
1 G
465,40 €
2.5 G
976,30 €
5 G
1 929,20 €
10 G
3 764,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-177540-100MG
161,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-2-piperidinyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
UNQGOLMAWGEVNR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177540
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177540