Principaux documents
ENA428072872
Enamine
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-154166-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-154166-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-2-5-10-6-3-4-9-7-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
ONMRUIGEYUMICY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166