Principaux documents
ENA428072682
Enamine
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methyl-3-nitrophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5,9H2,1H3
Clé InChI
NRAKQVUYBPWPJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174804