Documents
ENA428072619
Enamine
methyl 3-isocyanatopropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C5H7NO3/c1-9-5(8)2-3-6-4-7/h2-3H2,1H3
Clé InChI
QLTHBWIACSBXPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125269