Principaux documents
ENA428072493
Enamine
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H,4H,5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.68
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN4O/c1-16-10-9(7-14-16)11(18)17(12(13)15-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
NVCRLNIXHSXEDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177080