Key Documents
ENA424046152
Enamine
2-(3-ethylmorpholin-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-ethyl-4-morpholinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-2-8-7-11-6-5-10(8)4-3-9/h8H,2-7,9H2,1H3
Clé InChI
NJROUXZKOATYCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177514
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177514