Principaux documents
ENA424045800
Enamine
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.1
Numéro MDL:
Pf
36-38
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
ANPKYBKHXNFMFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175720
Melting Point
36-38
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175720