Key Documents
ENA424045757
Enamine
2-(4-methoxynaphthalen-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C13H15NO/c1-15-13-7-6-10(8-9-14)11-4-2-3-5-12(11)13/h2-7H,8-9,14H2,1H3
Clé InChI
UNFMMZNTVQPCHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175558
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175558