Principaux documents
ENA424045739
Enamine
2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetonitrile
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-175441-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-175441-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
122-124
Iupac Name
[(4-aminophenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c9-5-6-13(11,12)8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,6,10H2
Clé InChI
CRBXIHDJWSZJIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441
Melting Point
122-124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175441