Principaux documents
ENA424045727
Enamine
4-methanesulfonyl-N-methoxy-N-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-4-(methylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-11(15-2)10(12)8-4-6-9(7-5-8)16(3,13)14/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
UIDGYFLWPNOVTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175421