Key Documents
ENA424045714
Enamine
(1-bromoethyl)cyclopentane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-bromoethyl)cyclopentane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
AVDASXICTKXEII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396