ENA424045711
Enamine
2-(butane-1-sulfonyl)acetonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-175392-100MG
187,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-175392-100MG
187,20 €
Iupac Name
(butylsulfonyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-5-10(8,9)6-4-7/h2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
UREFDGWWCJDFRV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392