Principaux documents
ENA424045492
Enamine
methyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-oxo-1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-13-9(12)4-7-10-5-2-8(11)3-6-10/h2-7H2,1H3
Clé InChI
MNGFLQSJKOSGGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174619