Principaux documents
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-152193-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-152193-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
Clé InChI
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193