Principaux documents
ENA424045225
Enamine
5-chloro-2-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]benzene-1-sulfonamide
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
10 G
4 224,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-173561-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1 017,40 €
2.5 G
1 949,50 €
5 G
2 863,40 €
10 G
4 224,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-173561-100MG
380,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-(2-methoxy-1-methylethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14ClNO4S/c1-7(6-15-2)16-9-4-3-8(11)5-10(9)17(12,13)14/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
AXMRNRZXUSFMMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173561
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173561