Key Documents
ENA424045104
Enamine
4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Pf
99-102
Iupac Name
4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-9-4-6(5-10)2-7(9)3-8/h2,4-5H,1H3
Clé InChI
CILGDZPSMMRNIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171771
Melting Point
99-102
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171771