Key Documents
ENA424044975
Enamine
tert-butyl 4-{[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl}piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-([1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N6O2/c1-14(2,3)22-13(21)19-6-4-18(5-7-19)12-9-15-8-11-16-10-17-20(11)12/h8-10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
VKNHWADZTPGLHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175042
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175042