Principaux documents
ENA424044933
Enamine
6-[2-(dimethylamino)acetamido]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.69
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(2-(dimethylamino)acetamido)picolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O3.ClH/c1-13(2)6-9(14)12-8-5-3-4-7(11-8)10(15)16;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,15,16)(H,11,12,14);1H
Clé InChI
LWZBNCKXBRYWBI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174036