Principaux documents
ENA423210369
Enamine
3-nitrobenzene-1-thiol
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-172196-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-172196-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
25-26
Iupac Name
3-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H
Clé InChI
HBCSOCHVMJKLLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196
Melting Point
25-26
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196