Principaux documents
ENA423209901
Enamine
2-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-171757-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-171757-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
VHORYVBOBIUIDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757