Principaux documents
ENA423209716
Enamine
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)prop-2-ynoate
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-171060-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-171060-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2/c1-14-10(13)3-2-7-4-8(11)6-9(12)5-7/h4-6H,1H3
Clé InChI
MUATVVRPLPDPII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171060