Principaux documents
ENA423209506
Enamine
methyl 3-iodo-4-methylthiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.1
Numéro MDL:
Pf
76-77
Iupac Name
methyl 3-iodo-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7IO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
OODUKIXZHDMZME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221
Melting Point
76-77
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170221