Principaux documents
ENA423209013
Enamine
ethyl 2-(2-aminoethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
100 MG
85,30 €
250 MG
97,00 €
500 MG
136,00 €
1 G
165,90 €
2.5 G
289,40 €
5 G
448,00 €
10 G
706,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-171533-100MG
85,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
85,30 €
250 MG
97,00 €
500 MG
136,00 €
1 G
165,90 €
2.5 G
289,40 €
5 G
448,00 €
10 G
706,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-171533-100MG
85,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(2-aminoethyl)thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.BrH/c1-2-12-8(11)6-5-13-7(10-6)3-4-9;/h5H,2-4,9H2,1H3;1H
Clé InChI
AJNSSHVRUWCJNS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533