Key Documents
ENA423208952
Enamine
{[3-bromo-2-(2-methanesulfonylethoxy)phenyl]methyl}(methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-2-(2-(methylsulfonyl)ethoxy)phenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16BrNO3S.ClH/c1-13-8-9-4-3-5-10(12)11(9)16-6-7-17(2,14)15;/h3-5,13H,6-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GRVVLSZXPFXMNJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170290
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170290