Principaux documents
ENA423206413
Enamine
N-(propan-2-yl)quinolin-3-amine
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-166845-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
2.5 G
1 592,50 €
5 G
2 356,90 €
10 G
3 494,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-166845-100MG
282,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-isopropyl-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9(2)14-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13-8-11/h3-9,14H,1-2H3
Clé InChI
PVIQJPNURFLZSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845