Principaux documents
ENA423204035
Enamine
2,4-dimethyl-N-(2-methylpropyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-isobutyl-2,4-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-9(2)8-13-12-6-5-10(3)7-11(12)4/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3
Clé InChI
GWXKOPLNQUGANY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164454