ENA423200372
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanamine
Réf. du fournisseur: EN300-157939-50MG
406,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-157939-50MG
406,40 €
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-13-8-9(7-12)6-10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
Clé InChI
MHEQEASJNAMHCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939