Principaux documents
ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-118390-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-118390-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390