Principaux documents
ENA423200162
Enamine
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
Réf. du fournisseur: EN300-156773-100MG
933,75 zł
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
933,75 zł
250 MG
1249,65 zł
500 MG
2173,95 zł
1 G
2823,30 zł
2.5 G
5344,65 zł
5 G
7801,65 zł
10 G
11 475,45 zł
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-156773-100MG
933,75 zł
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-10-8(9)6-4-5-2-3-7(6)11-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Clé InChI
UYMKMUZNHJKUQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Cette page peut contenir du texte traduit automatiquement.
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773