Principaux documents
ENA423200110
Enamine
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1 381,90 €
10 G
2 047,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-155520-100MG
128,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
128,70 €
250 MG
184,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
475,80 €
2.5 G
932,10 €
5 G
1 381,90 €
10 G
2 047,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-155520-100MG
128,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-4-isoxazolyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3/c1-5-6(8(9)13-10-5)3-4-7(11)12-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RWOBUEZNLUUHEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520