Principaux documents
ENA423200095
Enamine
9-oxo-9,10-dihydroacridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.23
Numéro MDL:
Pf
326-328
Iupac Name
9-hydroxyacridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-13-9-3-1-2-4-11(9)15-12-6-5-8(14(17)18)7-10(12)13/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
KNRDPQQUAODUQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310
Melting Point
326-328
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155310