Key Documents
ENA423200008
Enamine
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[benzyl(3-methoxypropyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-16-11-5-8-14(9-10-15)12-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,15H,5,8-12H2,1H3
Clé InChI
YEQPAISYEUIZES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152726