Principaux documents
ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
445,90 €
5 G
755,30 €
10 G
1 374,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-58378-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
445,90 €
5 G
755,30 €
10 G
1 374,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-58378-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Clé InChI
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378