Principaux documents
ENA413172746
Enamine
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1 072,50 €
5 G
1 586,00 €
10 G
2 351,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-39079-100MG
154,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1 072,50 €
5 G
1 586,00 €
10 G
2 351,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-39079-100MG
154,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O2/c13-12(14)18-10-4-2-1-3-9(10)11(17)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,12,15H,5-8H2
Clé InChI
GAYUATPZDHVOEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39079