Principaux documents
ENA413172341
Enamine
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-31786-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-31786-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Clé InChI
XQXMDYVBIZPDHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786