Principaux documents
ENA413171688
Enamine
4-iodo-2-methylpyrimidine
100 MG
319,80 €
250 MG
456,30 €
500 MG
720,20 €
1 G
923,00 €
2.5 G
1 938,30 €
5 G
3 831,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-155750-100MG
319,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
319,80 €
250 MG
456,30 €
500 MG
720,20 €
1 G
923,00 €
2.5 G
1 938,30 €
5 G
3 831,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.01
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-155750-100MG
319,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5IN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
MTSMVADXHUTRBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750