Principaux documents
ENA413171483
Enamine
methyl 4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[d][1,2]oxazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[d]isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-13-10(12)9-7-5-3-2-4-6-8(7)14-11-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
VIGBXLIIAKWBCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156274
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156274