Principaux documents
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-154049-100MG
350,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
350,50 €
250 MG
483,10 €
500 MG
734,00 €
1 G
929,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-154049-100MG
350,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
Clé InChI
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049