Principaux documents
ENA413170802
Enamine
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
10 G
4 104,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-153745-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
10 G
4 104,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-153745-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-6-5-11-9-3-2-7(10)4-8(6)9/h2-5H,10H2,1H3
Clé InChI
IRUXPIPZLCHAKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745