Principaux documents
ENA413170527
Enamine
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
284-286
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11-5-3-2-4-9-6(5)10-7(11)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
IYQKHZOGAWOVTF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797
Melting Point
284-286
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152797