Principaux documents
ENA413170412
Enamine
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.12
Numéro MDL:
Pf
63-64
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H5F4N/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h12H2,1H3
Clé InChI
CQJIBKOEKYHHCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Melting Point
63-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526