Principaux documents
ENA413166694
Enamine
4-fluoro-2-nitro-N-(2-phenoxyethyl)aniline
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-142316-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-142316-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-N-(2-phenoxyethyl)amine
Inchi Code
1S/C14H13FN2O3/c15-11-6-7-13(14(10-11)17(18)19)16-8-9-20-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,10,16H,8-9H2
Clé InChI
MBSFCMPYGFSQKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316