Principaux documents
ENA413166624
Enamine
ethyl 2-amino-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylate
50 MG
326,30 €
100 MG
484,90 €
250 MG
691,60 €
500 MG
1 088,10 €
1 G
1 397,50 €
2.5 G
2 736,50 €
5 G
4 050,80 €
10 G
6 007,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-142124-50MG
326,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
326,30 €
100 MG
484,90 €
250 MG
691,60 €
500 MG
1 088,10 €
1 G
1 397,50 €
2.5 G
2 736,50 €
5 G
4 050,80 €
10 G
6 007,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-142124-50MG
326,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h7H,3-6,11H2,1-2H3
Clé InChI
IVUMJBCEHJOSOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124