Principaux documents
ENA413166533
Enamine
(1S)-1-phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Pf
122-124
Iupac Name
(S)-1-phenyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C13H13NO/c15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-14-12/h1-9,13,15H,10H2/t13-/m0/s1
Clé InChI
NPVKVVBMSCQGAS-ZDUSSCGKSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141909
Melting Point
122-124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141909