Principaux documents
ENA413166449
Enamine
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-140369-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-140369-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-indazol-3-yl)propanal
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c1-2-14-12-8-4-3-6-10(12)11(13-14)7-5-9-15/h3-4,6,8-9H,2,5,7H2,1H3
Clé InChI
LGUHVEKJLYRYJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140369