Principaux documents
ENA413166410
Enamine
4-(4-methylpiperazin-1-yl)butan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-9(10)3-4-12-7-5-11(2)6-8-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
Clé InChI
VOOWJBMUJNNMMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141595