Principaux documents
ENA413166388
Enamine
4,4-diethyl-2,6-dioxopiperidine-3,5-dicarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Pf
202-207
Iupac Name
4,4-diethyl-2,6-dioxo-3,5-piperidinedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3O2/c1-3-11(4-2)7(5-12)9(15)14-10(16)8(11)6-13/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clé InChI
FBTAXAUKVNXAEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141469
Melting Point
202-207
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141469